Specifikationer
| Smältpunkt | 137°C |
| CAS | 8004-87-3 |
| Molekylformel | C24H28ClN3 |
| MDL-nummer | 12568 |
| Formel vikt | 393.95g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |
| Färg | Green |
| Kvantitet | 10 g |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyl Violet 2B
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.