missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Viologen-d8 Dichloride (rings-d8), CDN

Produktkod. 30320806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320806 0.05 g
30316400 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320806 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND38180.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Paraquat dichloride D8
CAS 347841-45-6
Molekylformel C12 2H8 H6 N2 . 2 Cl
Kvantitet 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C12H14N2.2 ClH/c1-13-7-3-11(4-8-13)12-5-9-14(2)10-6-12;;/h3-10 H,1-2H3;2*1 H/q+2;;/p-2/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D;;
LEDER [Cl-].[Cl-].[2 H]c1c([2 H])[n+](C)c([2 H])c([2 H])c1c2c([2 H])c([2 H])[n+](C)c([2 H])c2[2 H]
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetradeuterio-1-methyl-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-1-methylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium;dichloride
Molekylvikt (g/mol) 265.21
Formel vikt 264.1036 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.