Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylgul, indikator
Produktkod. 11404647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404647 25 g 25g
11414647 100 g 100g
11424647 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404647 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21145.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225,30 g/mol
Metylgul används som pH-indikator. Det är en syra-basindikator som ändrar färg från under pH 2,9 röd till över pH 4,0 gul och vice versa. Typisk användning är vid titrering av en svag bas med en stark syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Methyl Yellow används som pH-indikator. Det är en syra-basindikator som ändrar färg från under pH 2,9 röd till över pH 4,0 gul och vice versa. Typisk användning är vid titrering av en svag bas med en stark syra.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 2,9 (röd) till pH 4,0 (gul)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-11-7
Molekylformel C14H15N3
Molekylvikt (g/mol) 225.30
MDL-nummer MFCD00008308
InChI-nyckel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Yellow
Namnnotering indikator
Smältpunkt 110 °C till 112 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 746016
Merck Index 14,3229
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Löslig i alkohol.
IUPAC-namn N,N-dimetyl-4-fenyldiazenylanilin
Formel vikt 225.3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Yellow
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.