Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylgul, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10219183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219183 25 g Glasflaska 25g
10193720 100 g Glasflaska 100g
10170030 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10219183 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 151400250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    781.18 SEK
    701.65 SEK / 25g
    Save 79.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-11-7
Molekylformel C14H15N3
Molekylvikt (g/mol) 225.30
MDL-nummer MFCD00008308
InChI-nyckel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC-namn N,N-dimetyl-4-fenyldiazenylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Yellow
Smältpunkt 111,0 °C till 117,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 3% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 13,6 mg/l. Andra lösligheter: löslig ca 140 g/L i aceton, löslig i bensen, kloroform, dietyleter, etanol, petroleumeter, vegetabiliska oljor, alkohol, eter, starka mineralsyror och jordar
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 225.29
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Yellow, indicator grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.