Läs mer
Methyl2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate |
| CAS | 2645-02-5 |
| Molekylformel | C10H13NO4S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-8-3-5-9(6-4-8)16(13,14)11-7-10(12)15-2/h3-6,11H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vikt | 243.0565 |