missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl3-[[(2RS)-2-(Butylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Butylarticaine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Methyl3-[[(2RS)-2-(Butylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Butylarticaine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl3-[((2RS)-2-(Butylamino)propanoyl)amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Butylarticaine Hydrochloride) |
| CAS | 23964-59-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl3-[((2RS)-2-(Butylamino)propanoyl)amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Butylarticaine Hydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Articaine Hydrochloride Imp. G (EP), Articaine Imp. G (EP), Methyl3-[[(2RS)-2-(Butylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. G (EP) as Hydrochloride, Butylarticaine Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Articaine Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3S.ClH/c1-5-6-7-15-10(3)13(17)16-11-9(2)8-20-12(11)14(18)19-4;/h8,10,15H,5-7H2,1-4H3,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.CCCCNC(C)C(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-[2-(butylamino)propanoylamino]-4-methylthiophene-2-carboxylate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?