Läs mer
Methylamine (2.0M in methanol), TRC
Produktkod. 30477818
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30477818 10 mL
1 options
Produktkod. 30477818 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28556010ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanamine
CAS 74-89-5
Molekylformel C H5 N
Kvantitet 10 mL
Synonym Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
InChI formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
LEDER NC
IUPAC-namn methanamine
Molekylvikt (g/mol) 31.06
Formel vikt 31.0422
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2 M