missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methylamine-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30469851
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469851 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469851 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265067500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methylamine-d3 Hydrochloride
CAS 7436-22-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C D3 H2 N . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym Methyl-d3-amine Hydrochloride, Methyl-d3-amine Monohydrochloride, Methyl-d3-ammonium Chloride, Monomethyl-d3-ammonium Chloride, Methyl-d3-amine HCl
InChI formel InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N
IUPAC-namn trideuteriomethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 70.5365
Formel vikt 70.0377
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.