Läs mer
Methylamine-D3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylamine-D3 |
| CAS | 5581-55-5 |
| Molekylformel | C D3 H2 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methan-d3-amine (9CI), Methyl-d3-amine (6CI','7CI','8CI), (Trideuteromethyl)amine, Methylamine-d3, Methylamine-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | trideuteriomethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 34.0756 |
| Formel vikt | 34.061 |