Läs mer
Methylamine-d5 DCl, CDN
Produktkod. 30326198
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30326198 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326198 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND05821G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylamine-D5 Deuterochloride
CAS 14779-55-6
Molekylformel C D5 N . Cl D
Kvantitet 1 g
Synonym Hydrochloric acid-d, compd. with methanamine-d5 (1:1) (9 CI), Hydrochloric acid-d, compd. with methylamine-d5 (1:1) (8 CI), Methanamine-d5, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d5, hydrochloride-d (8 CI), Methanamine-d5, hydrochloride-d (9 CI), Methylamine-d5, hydrochloride-d, Methanamine-d5 hydrochloride-d, Methylamine-d5 hydrochloride-d, Methylammonium-d6 chloride, Methylamine-D5 deuterochloride
InChI formel InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3;/hD3
LEDER [2 H]Cl.[2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn (2 H)chlorane;N,N,1,1,1-pentadeuteriomethanamine
Molekylvikt (g/mol) 73.555
Formel vikt 73.0565 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity