Läs mer
Methylamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30476464
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30476464 25 g
1 options
Produktkod. 30476464 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25887525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C H5 N . HCl
Kvantitet 25 g
Synonym Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
InChI formel InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN
IUPAC-namn methanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 67.518
Formel vikt 67.0189