Läs mer
Methylamine Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylamine Hydroiodide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 158.9545 |