Läs mer
Metylamin, teknisk, 25/30 % (vikt/volym) lösning i vatten, Fisher Chemical
Produktkod. 11402874 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11402874 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 11402874 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4200/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CAS 74-89-5
Smältpunkt -38°C
Färg Färglös
pH 12
Kokpunkt 48°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel CH5N
MDL-nummer 8104
Kvantitet 500 mL
Synonym methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine
InChI-nyckel BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN
IUPAC-namn metanamin
Molekylvikt (g/mol) 31.058
PubChem CID 6329
Ångdensitet 1.07
ChEBI CHEBI:16830
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylamine, solution 25/30% w/v
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.