Läs mer
(Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal, 97%
Produktkod. 11377685
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377685 100 g 100g
11367685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02391.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-07-6 | C5H13NO2 | 119.164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-07-6
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.164
MDL-nummer MFCD00008485
InChI-nyckel HUMIEJNVCICTPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, methylamino acetaldehyde dimethyl acetal, ethanamine, 2,2-dimethoxy-n-methyl, 2,2-dimethoxyethyl methyl amine, n-methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, n-2,2-dimethoxyethyl methylamine, unii-6v8q54khcl, 2,2-dimethoxyethylmethylamine, 2-methylamino acetaldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 8503
IUPAC-namn 2,2-dimetoxi-N-metyletanamin
LEDER CNCC(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Methylamino)acetaldehyde dimethyl acetal
Smältpunkt -73°C
Densitet 0.928
pH 10.9
Kokpunkt 139°C to 140°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Odör Ammonia-like
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 605322
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 119.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.