Läs mer
[(Metylamino)metyl] Fosfonsyra, TRC
Produktkod. 17930825
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930825 50 mg
17964795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17930825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM28695050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35404-71-8
Molekylformel C2 H8 N O3 P
Molekylvikt (g/mol) 125.064
Synonym P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
IUPAC-namn Metylaminometylfosfonsyra
LEDER CNCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formel vikt 125.0242