Läs mer
Metylaminoacetonitrilhydroklorid, 98 %
Produktkod. 15431388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431388 5 g 5g
15441388 25 g 25g
15451388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55215.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 25808-30-4 | C3H7ClN2 | 106,553 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25808-30-4
Molekylformel C3H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 106.553
MDL-nummer MFCD00012587
InChI-nyckel DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaminoacetonitrile hydrochloride, 2-methylamino acetonitrile hydrochloride, acetonitrile, methylamino-, monohydrochloride, sarcosinenitrile hydrochloride, n-methylaminoacetonitrile hydrochloride, acetonitrile, 2-methylamino-, hydrochloride 1:1, methylamino acetonitrilhydrochlorid, methylaminoacetonitrile, hydrochloride, methylaminoacetonitrilehydrochloride, cyanomethyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 117641
IUPAC-namn 2-(metylamino)acetonitril;hydroklorid
LEDER CNCC#N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylaminoacetonitrile hydrochloride
Smältpunkt 103°C to 106°C
Linjär formel CH3NHCH2CN·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 3908975
Formel vikt 106.55
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.