Läs mer
Methylbenactyzium Bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16471466
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471466 200 mg
16468836 100 mg
16414647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2070
MedChemExpress Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylbenactyzium Bromide
CAS 3166-62-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H28BrNO3
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (14.21 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 422.36
Formel vikt 422.36
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation