Läs mer
Metylbensetoniumklorid, Mikromol™
Produktkod. 17931916
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17931916 250 mg
1 options
Product Code. 17931916 Supplier Mikromol Supplier No. MM3151.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metylbensetoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Methylbenzethonium Chloride
CAS 25155-18-4
Analyt- eller komponentnamn Methylbenzethonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H44 N O2 . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methylbenzethonium Chloride, Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Methylbenzethonium chloride (6CI), 2-(2-(p-(Diisobutyl)cresoxy)ethoxy)ethyldimethylbenzylammonium chloride, Diaparene chloride, Hyamine 10X
InChI formel InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
IUPAC-namn bensyldimetyl-[2-[2-[2-metyl-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etoxy]etyl]azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 462.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 461,3061 g/mol