Läs mer
Metylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378336 1 g 1g
11388336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15589.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13061-96-6 | CH5BO2 | 59.86 g/mol
Reagens som används för palladiumkatalyserade stille- och suzuki-miyaura-korskopplingar, mikrovågsuppvärmda heterogena palladium (pd)-katalyserade reaktioner, rutenium (ru)-katalyserade silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titan (ti)-katalysatorer för etylenbromo- och aminocyklo-amino-polymerisationspolymerisationer som bromocyklo-aminocyklisk polymerisation, amino-tiokarbamatkatalysatorer. Reagens som används vid beredning av vanliga byggstenar för läkemedel och jordbrukskemikalier, chrysinanaloger genom suzuki-miyaura-kopplingsreaktioner, kaseinkinas i-hämmare, divergerande ch-funktionaliseringar styrda av sulfonamidfarmakoforer i läkemedelsupptäckt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reagens som används för palladiumkatalyserade stille- och suzuki-miyaura-korskopplingar, mikrovågsuppvärmda heterogena palladium (pd)-katalyserade reaktioner, rutenium (ru)-katalyserade silyleringsreaktioner, bis(aminotropon) titan (ti)-katalysatorer för polymerisation av etymetricinos och bromocykliska aminosyror, enymmetrikospolymerisation bromaminocyklisering med användning av amino-tiokarbamatkatalysatorer. Reagens som används vid beredning av vanliga byggstenar för läkemedel och jordbrukskemikalier, chrysinanaloger genom suzuki-miyaura-kopplingsreaktioner, kaseinkinas i-hämmare, divergerande ch-funktionaliseringar styrda av sulfonamidfarmakoforer i läkemedelsupptäckt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13061-96-6
Molekylformel CH5BO2
Molekylvikt (g/mol) 59.86
MDL-nummer MFCD00002105
InChI-nyckel KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
PubChem CID 139377
IUPAC-namn metylboronsyra
LEDER CB(O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material Methylboronic acid
Smältpunkt 89°C to 94°C
Odör Odorless
Linjär formel CH3B(OH)2
Kvantitet 1 g
Beilstein 1731087
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 59.86
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.