missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylboronic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylboronic Acid-d3 |
| CAS | 1332481-37-4 |
| Molekylformel | CH2D3BO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methaneboronic Acid-d3, B-(Methyl-d3)boronoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])B(O)O |
| IUPAC-namn | (methyl-d3)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.88 |
| Formel vikt | 63.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?