Learn More
Metylborsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methylboronic Acid |
| CAS | 13061-96-6 |
| Molekylformel | CH5BO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methaneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3 |
| LEDER | CB(O)O |
| IUPAC-namn | Metylboronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 59.86 |
| Formel vikt | 60.0383 |