Läs mer
Metylborsyra, TRC
Produktkod. 30469132
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30469132 10 g
1 options
Produktkod. 30469132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26509010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Molekylformel CH5BO2
Kvantitet 10 g
Synonym Methaneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
LEDER CB(O)O
IUPAC-namn Metylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 59.86
Formel vikt 60.0383