Läs mer
Metylcellulosa, TRC
Produktkod. 30010235
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010235 10 g
30005359 50 g
30008595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29494510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-67-5
Molekylformel C20H38O11
Molekylvikt (g/mol) 454.5
Synonym Adulsin, Avicel SG, Bagolax, Benecel 143HR, Benecel M 0, Benecel M 011, Benecel M 02, Benecel M 021, Benecel M 043, Benecel MC 4000PS, Benecel MO 42, Bufapto Methalose, Bulkaloid, Celacol M;, Methocel 4C, Methocel 64625, Methocel A, Methocel A 100, Methocel A 125LV, Methocel A 15, Methocel A 15C, Methocel A 15C Premium, Methocel A 15FG, Methocel A 15LV, Methocel A 15LV Premium, Methocel A 40M, Methocel A 4C, Methocel A 4C Premium, Methocel A 4C-FG, Methocel A 4M, Methocel A 4M Premium, Methocel A 50, Methocel AC Premium, Methocel CHG, Methocel Fluka 64625, Methocel HPM 500DS, Methocel HPM 50DS, Metolose SM 100, Metolose SM 10000, Metolose SM 15, Metolose SM 1500, Metolose SM 25, Metolose SM 4, Metolose SM 400, Metolose SM 4000, Metolose SM 65-15, Metolose SM 800, Metolose SM 8000, Metolose SR, Napolone, Nicel, O-Methylcellulose, Probe D, Rhomellose, SBQ 30000PE, SM 100, SM 10000, SM 100000, SM 15Tylose SAP, Tylose SL, Tylose SL 100, Tylose SL 400, Tylose SL 600, Tylose TWA, V 32, V 32 (cellulose derivative), Viscol, Viscontran L 52, Viscontran MC 400, Viscosol, Viskontran MC 10S, Walocel M, Walocel M 20678, Walsroder MC 20000S, XT 6000
LEDER COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcellulose
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H38O11/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5/h11-20H,9-10H2,1-8H3