Läs mer
Methylclonazepam, Mikromol™
Produktkod. 18014010
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18014010 50 mg
1 options
Produktkod. 18014010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0945.04
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methylclonazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylclonazepam
CAS 5527-71-9
Analyt- eller komponentnamn Methylclonazepam
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C16 H12 Cl N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methylclonazepam
InChI formel InChI=1S/C16H12ClN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
LEDER CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2Cl)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 329.74
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 329.0567 g/mol