Läs mer
Methylcobalamin hydrate, 97%
Produktkod. 11439113
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439113 100 mg 100mg
11449113 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11176.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 288315-09-3 | C63H91CoN13O14P- | 1344.405 g/mol
Metylkobalaminhydrat är ett koenzym som krävs för biosyntesen av metionin. Vitamin (hematopoetisk). Det fungerar som en histaminreceptor, Alzheimerforskning. Metylkobalamin används också vid behandling av perifer neuropati, diabetisk neuropati och som en preliminär behandling för amyotrofisk lateralskleros. Det kan användas för att förebygga eller behandla patologi som härrör från brist på vitamin B12, såsom perniciös anemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylkobalaminhydrat är ett koenzym som krävs vid biosyntesen av metionin. Vitamin (hematopoetisk). Det fungerar som en histaminreceptor, Alzheimerforskning. Metylkobalamin används också vid behandling av perifer neuropati, diabetisk neuropati och som en preliminär behandling för amyotrofisk lateralskleros. Det kan användas för att förebygga eller behandla patologi som härrör från brist på vitamin B12, såsom perniciös anemi.
Löslighet Delvis löslig i kallt vatten
, varmt vatten.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288315-09-3
Molekylformel C63H91CoN13O14P-
Molekylvikt (g/mol) 1344.405
MDL-nummer MFCD00149221
InChI-nyckel QXOMMGINPOYKPR-YHKGLSPZSA-L
Synonym methylcobalamin
PubChem CID 134128059
IUPAC-namn karbanid;kobolt(2+);[(2S,3R,4S,5R)-5-(5,6-dimetylbensimidazol-1-yl)-4-hydroxi-2-(hydroximetyl)oxolan-3-yl] [(2S)-1-[3-[(1S,2S,3S,5Z,7R,10Z,12R,13R,15Z,17R,18R,19S)-2,13,18-tris(2- amino-2-oxoetyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-o
LEDER [CH3-].CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcobalamin hydrate
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Partially soluble in cold water,hot water.
Formel vikt 1344.41 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.