Läs mer
Metylcyklohexan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314287
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314287 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30314287 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09010024ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Analyt- eller komponentnamn Methylcyclohexane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H14
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CC1CCCCC1
IUPAC-namn Metylcyklohexan
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 98.19
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 98,1096 g/mol