Läs mer
Metylcyklohexan, 99 %, spektrofotometrisk kvalitet, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15612800
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612800 1 L Glasflaska 1 L
15622800 2 L Glasflaska 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15612800 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2596911L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Spektrofotometrisk grad, 99 %
  • Lösningsmedel av spektrofotometrisk kvalitet är lösningsmedel med hög renhet gjorda speciellt för tillämpningar som använder spektrofotometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-87-2
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00001497
InChI-nyckel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-namn metylcyklohexan
LEDER CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclohexane
Smältpunkt -126°C
Densitet 0.77g/mL at 25°C
Kokpunkt 100°C to 102°C
Flampunkt −4°C (24.8°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11CH3
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vikt 98.19g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet Sprektrofotometrisk