Läs mer
Metylcyklohexan, 99 %, spektrofotometrisk kvalitet, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120585
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15612800
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 2596911L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spektrofotometrisk grad, 99 %
  • Lösningsmedel av spektrofotometrisk kvalitet är lösningsmedel med hög renhet gjorda speciellt för tillämpningar som använder spektrofotometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-87-2
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00001497
InChI-nyckel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-namn metylcyklohexan
LEDER CC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclohexane
Smältpunkt -126°C
Densitet 0.77g/mL at 25°C
Kokpunkt 100°C to 102°C
Flampunkt −4°C (24.8°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11CH3
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2296
Beilstein 505972
Formel vikt 98.19g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet Sprektrofotometrisk