Läs mer
Metylcyklohexan, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 12618645 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensglasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12618645 25 L Metallburk 25 L
10234010 2.5 L Bärnstensglasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12618645 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4650/25
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 108-87-2
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00001497
InChI-nyckel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-namn metylcyklohexan
LEDER CC1CCCCC1
Specifikationer
Smältpunkt -126 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 101 °C
Förpackning Metallburk
Kvantitet 25 L
Formel vikt 98,19 g/mol
Fysisk form Vätska