Läs mer
Methylcyclohexane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15889270
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889270 10 L 10 L
15879270 1 L 1 L
15876410 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15889270 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8061476010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-87-2
Specifikationer
Smältpunkt −126°C (lit.)
Densitet 0.77 g/mL at 25°C
Kokpunkt 101°C
Molekylformel C6H11CH3
MDL-nummer MFCD00001497
Kvantitet 10 L
Synonym Hexahydrotoluene, Hexahydrotoluene
Molekylvikt (g/mol) 98.19