Läs mer
Metylcyklohexan, TRC
Produktkod. 30482114
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30482114 50 g
1 options
Produktkod. 30482114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33831850G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Molekylformel C7 H14
Kvantitet 50 g
Synonym Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
InChI formel InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
LEDER CC1CCCCC1
IUPAC-namn Metylcyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 98.19
Formel vikt 98.1096