Läs mer
Methylcyclopentadiene dimer, 90%, stabilized
Produktkod. 10347810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347810 250 g Glasflaska 250g
10031720 1 kg Glasflaska 1kg
10403405 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10347810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156852500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26472-00-4 | C12H16 | 160.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26472-00-4
Molekylformel C12H16
Molekylvikt (g/mol) 160.26
MDL-nummer MFCD00082297
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclopentadiene dimer
Smältpunkt -51.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 200.0°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4975 to 1.4995
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Formel vikt 160.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylcyclopentadiene dimer
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.