Läs mer
Metylcyklopentadiendimer, tech. 90%, stick. med 200 ppm 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488790
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
5000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488790 500 mL 500ml
11498217 1000 mL 1000ml
11408227 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488790 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17596.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26472-00-4 | C12H16
Metylcyklopentadiendimer används för att studera konkurrensen med eten för bindning och biologiska aktiviteter. Används vid syntes av gummin och hartser avsedda att användas i kontakt med mat eller dryck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylcyklopentadiendimer används för att studera konkurrensen med eten för bindning och biologiska aktiviteter. Används vid syntes av gummin och hartser avsedda att användas i kontakt med mat eller dryck.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26472-00-4
Molekylformel C12H16
MDL-nummer MFCD00082297
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclopentadiene dimer
Namnnotering stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt ∼-50°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 198°C to 201°C
Flampunkt 26°C (79°F)
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3295
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 160.26
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.