Läs mer
Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448630
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448630 1 g 1g
11458630 5 g 5g
11468630 25 g 25g
11438630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11448630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047125.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12108-13-3 | C9H7MnO3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12108-13-3
Molekylformel C9H7MnO3
MDL-nummer MFCD00001426
Synonym MMT
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl
Smältpunkt 1.5°C
Färg Gult
Densitet 1.388 g/mL
Kokpunkt 233°C
Flampunkt 96°C (205°F)
Brytningsindex 1.5873
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3281
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,6223
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in hydrocarbon solvents, alcohols, ether, acetone
Formel vikt 218.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.