Läs mer
Methylcyclopentane, 95%
Produktkod. 10736443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10736443 25 L Metalltrumma 25 L
10397361 500 mL Glasflaska 500ml
10277283 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10736443 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 345240250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-37-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-37-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00001382
InChI-nyckel GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl
PubChem CID 7296
IUPAC-namn metylcyklopentan
LEDER CC1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclopentane
Namnnotering 95%
Smältpunkt -142.4°C
Färg Vitt
Densitet 0.7480g/mL, 0.748
Kokpunkt 71.0°C
Flampunkt −4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel C5H9CH3
Brytningsindex 1.4077 to 1.4097
Kvantitet 25 L
Beilstein 05, 27
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,diethyl ether,ethanol,petroleum ether
Viskositet 0.505 mPa.s (20°C)
Formel vikt 84.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylcyclopentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.