Läs mer
Methylcyclopentane, TRC
Produktkod. 17970875
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
17970875 5 mL
1 options
Produktkod. 17970875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3383035ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylcyclopentane
CAS 96-37-7
Molekylformel C6 H12
Kvantitet 5 mL
Synonym Methylcyclopentane, 1-Methyl-cyclopentanecarbaldehyde, Methycyclopentane, NSC 24836
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
LEDER CC1CCCC1
IUPAC-namn methylcyclopentane
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Formel vikt 84.0939