Läs mer
Methyldesphenylchloridazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloridazon methyl desphenyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-9-5(10)4(6)3(7)2-8-9/h2H,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 159.0199 |
| Procent renhet | >95% |