Läs mer
Methyldiethoxysilane, 97%
Produktkod. 10771715 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10771715 25 g Glasflaska 25g
10607864 5 g Glasflaska 5g
10501324 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771715 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392260250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2031-62-1 | C5H14O2Si | 134.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2031-62-1
Molekylformel C5H14O2Si
Molekylvikt (g/mol) 134.25
MDL-nummer MFCD00026749
InChI-nyckel GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
IUPAC-namn dietoxi(metyl)kisel
LEDER CCO[Si](C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyldiethoxysilane
Färg Färglös
Densitet 0.8290g/mL, 0.829
Kokpunkt 94.0°C to 95.0°C
Flampunkt 10°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3CH2O)2SI(H)CH3
Brytningsindex 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 134.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyldiethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.