Specifikationer
| CAS | 111-77-3 |
| Smältpunkt | -70 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 194 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C5H12O3 |
| MDL-nummer | MFCD00002871,MFCD00084416 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm |
| InChI-nyckel | SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyldiglycol
- Varning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.