Läs mer
Methyldiphenylmethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyldiphenylmethane |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 182.1096 |