Läs mer
Metyldifenylfosfin, 99 %
Produktkod. 10501514 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501514 100 g Glasflaska 100g
10160762 5 g Glasflaska 5g
10259790 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10501514 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 408971000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1486-28-8
Molekylformel C13H13P
Molekylvikt (g/mol) 200.22
MDL-nummer MFCD00008508
InChI-nyckel UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC-namn metyl(difenyl)fosfan
LEDER CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyldiphenylphosphine
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0760g/mL, 1.076
Kokpunkt 118,0 °C till 120,0 °C (2,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2PCH3
Brytningsindex 1,6240 till 1,6260
Kvantitet 100 g
Beilstein 16, II, 371
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 200.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.