Learn More
Methyldiphenylsilane, 97%
Product Code. 11366846
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11366846 5 g 5g
11376846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04211.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-76-1 | C13H13Si | 197.332 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 776-76-1
Molekylformel C13H13Si
Molekylvikt (g/mol) 197.332
MDL-nummer MFCD00008255
InChI-nyckel OKHRRIGNGQFVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylsilane, diphenylmethylsilane, silane, methyldiphenyl, benzene, 1,1'-methylsilylene bis, methyldiphenylsilyl, methyl diphenyl silicon, methyl-di phenyl silicon, silane, methyldiphenyl-,
PubChem CID 6327660
IUPAC-namn metyl(difenyl)kisel
LEDER C[Si](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kokpunkt 266°C to 267°C
Kemiskt namn eller material Methyldiphenylsilane
Kvantitet 5 g
Beilstein 1867183
Flampunkt 120°C (248°F)
Formel vikt 198.34
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.572
Densitet 1.001
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.