Läs mer
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95%
Produktkod. 11380074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380074 5 g 5g
11390074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00512.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10504-60-6 | C13H13BF4S | 288.11 g/mol
Metyldifenylsulfoniumtetrafluorborat är ett metylenöverföringsmedel. Det används också i alkyldifenylsulfoniumsalter i stället för trialkyl och undviker svavelhaltiga biprodukter som härrör från Sommelet-Hauser-omlagringen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyldifenylsulfoniumtetrafluorborat är ett metylenöverföringsmedel. Det används också i alkyldifenylsulfoniumsalter i stället för trialkyl och undviker svavelhaltiga biprodukter som härrör från Sommelet-Hauser-omlagringen.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10504-60-6
Molekylformel C13H13BF4S
Molekylvikt (g/mol) 288.11
MDL-nummer MFCD00051861
InChI-nyckel LHAMVDBAOJCBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl methyl sulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate 1-, methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulfanium tetrafluoroborate, acmc-1bx8v, diphenyl methyl sulfoniumtetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfanium tetrafluoroborate, diphenyl methyl sulphonium tetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfonium tetrafluoroborate
PubChem CID 2758717
IUPAC-namn metyl(difenyl)sulfanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 63°C to 67°C
Linjär formel (C6H5)2SCH3BF4
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 4732019
Formel vikt 288.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.