Läs mer
Methyldopa hydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16452099
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16452099 1 g
1 options
Produktkod. 16452099 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0225B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyldopa hydrate
CAS 41372-08-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H16NO5.5
Kvantitet 1 g
Synonym L-(-)-α-Methyldopa hydrateMK-351 hydrate
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (139.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(O)C=CC(C[C@@](C)(C(O)=O)N)=C1.[1.5H2O]
Molekylvikt (g/mol) 238.24
Formel vikt 238.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation