Läs mer
Metyldopathydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457777
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457777 5 mg
1 options
Produktkod. 30457777 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3150.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyldopate Hydrochloride
CAS 2508-79-4
Analyt- eller komponentnamn Methyldopate Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H17 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn etyl(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-metylpropanoat; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 275.73
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 275,0924 g/mol