Läs mer
Metyldopat, TRC
Produktkod. 30472705
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472705 250 mg
30467228 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30472705 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM303865250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2508-79-4
Molekylformel C12 H17 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 275.73
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
IUPAC-namn etyl(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-metylpropanoat; hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyldopate Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Formel vikt 275.0924