Läs mer
Metyl-1,2,3-bensotiadiazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292452
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10292452 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10324342 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10292452 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM10174CB
Kemiska identifierare
CAS 23616-15-1
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.208
MDL-nummer MFCD01566550
InChI-nyckel JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2736813
IUPAC-namn metyl-1,2,3-bensotiadiazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.21
Procent renhet 97%