Läs mer
Metyl-lH-bensimidazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213032
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10213032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10171312 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10317074 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10213032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00298CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 26663-77-4
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD03407310
InChI-nyckel WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
IUPAC-namn metyl-3H-bensimidazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%