Läs mer
Metyl-lH-bensimidazol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317074
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10317074 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10213032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10171312 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00298EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 26663-77-4
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD03407310
InChI-nyckel WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
IUPAC-namn metyl-3H-bensimidazol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%