Läs mer
Metyl-2-(2,5-dimetyl-1,3-tiazol-4-yl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10753853
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10416492 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01020DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 306937-37-1
Molekylformel C8H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 185.241
MDL-nummer MFCD02677686
InChI-nyckel AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
IUPAC-namn metyl-2-(2,5-dimetyl-l,3-tiazol-4-yl)acetat
LEDER CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 185.25
Procent renhet 97%